4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-4,5-dihydropyridazin-3(2H)-one
D4216-5G D4216-25G
TCIAD4216-5GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4216-5G TCIAD4216-25G
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone ≥98.0% (par GC)
4,5-Dihydro-6-methyl-3(2H)-pyridazinone
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006455
Numéro CAS: 5157-08-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6a8b8acd78c471e426d78958852f68b1fb16f3a&vid=120acd6187aa1ccb823f3207885826c081c60c74&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité