2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: racemic-2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl, 2,2-Dibromo-1,1-binaphthyl, 2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthalene
D4221-1G D4221-5G
TCIAD4221-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD4221-1G TCIAD4221-5G
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl ≥96.0% (par GC)
2,2'-Dibromo-1,1'-binaphthyl
Formule: C₂₀H₁₂Br₂
MW: 412,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00188005
Numéro CAS: 74866-28-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité