Duloxetine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-(+)-N-Methyl-3-(1-naphthyloxy)-3-(2-thienyl)propylamine Hydrochloride, (S)-Duloxetine hydrochloride
D4223-1G D4223-5G
TCIAD4223-1GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD4223-1G TCIAD4223-5G
Duloxetine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Duloxetine hydrochloride
Formule: C₁₈H₁₉NOS
MW: 333,87 g/mol
Numéro MDL: MFCD06407958
Numéro CAS: 136434-34-9
Merck Index: 14,03465
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +120 to +124 deg (C=1, MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité