1,8-Dibromoanthracene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4230-1G D4230-5G
TCIAD4230-1GEA 134 EUR InStock
TCIAD4230-1G TCIAD4230-5G
1,8-Dibromoanthracene ≥98.0% (par GC)
1,8-Dibromoanthracene
Formule: C₁₄H₈Br₂
MW: 336,03 g/mol
Numéro CAS: 131276-24-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité