2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidine-2,5-diamine
D4231-1G D4231-5G
TCIAD4231-1GEA 28.6 EUR InStock
TCIAD4231-1G TCIAD4231-5G
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,5-Diamino-4,6-dichloropyrimidine
Formule: C₄H₄Cl₂N₄
MW: 179,0100 g/mol
Numéro MDL: MFCD00792652
Numéro CAS: 55583-59-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité