4,4'-Diethynylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4233-200MG D4233-1G
TCIAD4233-200MGEA 94.6 EUR InStock
TCIAD4233-200MG TCIAD4233-1G
4,4'-Diethynylbiphenyl ≥98.0% (par GC)
4,4'-Diethynylbiphenyl
Formule: C₁₆H₁₀
Numéro MDL: MFCD00458964
Numéro CAS: 38215-38-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 166.0 to 170.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité