N,N-Diéthylformamide ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI
Attention
D4234-100ML D4234-500ML
TCIAD4234-100MLEA 70.4 EUR InStock
TCIAD4234-100ML TCIAD4234-500ML
N,N-Diéthylformamide ≥99.0% (par GC) pour recherche biochimique
N,N-Diéthylformamide
Formule: C₅H₁₁NO
Point d'ébullition: 177°C
Point d'éclair: 60°C
Numéro MDL: MFCD00003287
Numéro CAS: 617-84-5
EINECS: 210-533-2
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Suitability for use in ELISA tests to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité