1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dihydro-1,1-dimethyl-2,1-benzoxasilole
D4243-1G D4243-5G
TCIAD4243-1GEA 77 EUR InStock
TCIAD4243-1G TCIAD4243-5G
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole ≥98.0% (par GC)
1,1-Dimethyl-1,3-dihydrobenzo[c][1,2]oxasilole
Formule: C₉H₁₂OSi
MW: 164,28 g/mol
Point d'ébullition: 45°C
Numéro MDL: MFCD20922818
Numéro CAS: 321903-29-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité