Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl (2-oxoheptyl)phosphonate, (2-Oxoheptyl)phosphonic Acid Dimethyl Ester
D4244-1G D4244-5G
TCIAD4244-1GEA 66 EUR InStock
TCIAD4244-1G TCIAD4244-5G
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl(2-oxoheptyl)phosphonate
Formule: C₉H₁₉O₄P
MW: 222,22 g/mol
Point d'ébullition: 89°C
Numéro MDL: MFCD00009514
Numéro CAS: 36969-89-8
EINECS: 253-293-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité