Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD4246-5GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD4246-5G TCIAD4246-25G
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium ≥98.0% (par HPLC, azote total) pour recherche biochimique
Décyldiméthyl(3-sulfonatopropyl)ammonium
Formule: C₁₅H₃₃NO₃S
MW: 307,4924 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036908
Numéro CAS: 15163-36-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Suitability for protein-analysis to pass test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité