10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
D4254-1G D4254-5G
TCIAD4254-1GEA 136 EUR InStock
TCIAD4254-1G TCIAD4254-5G
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
10,10'-Dibromo-9,9'-bianthracene
Formule: C₂₈H₁₆Br₂
MW: 512,24 g/mol
Point de fusion: 342°C
Numéro MDL: MFCD11045035
Numéro CAS: 121848-75-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité