(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-3-(1-(Dimethylamino)ethyl)phenol, NAP-226-90
D4258-5G D4258-1G
TCIAD4258-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4258-5G TCIAD4258-1G
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(S)-3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenol
Formule: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD06656491
Numéro CAS: 139306-10-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 117.0 to 121.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -53.0 to -58.0 deg (C=1、MeOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité