N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: N-(3-(3-(Dimethylamino)acryloyl)phenyl)-N-ethylacetamide
D4259-1G D4259-5G
TCIAD4259-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4259-1G TCIAD4259-5G
N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-[3-[3-(Dimethylamino)acryloyl]phenyl]-N-ethylacetamide
Formule: C₁₅H₂₀N₂O₂
MW: 260,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD04117958
Numéro CAS: 96605-66-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 115.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité