2,4-Dibutoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (2,4-Dibutoxyphenyl)boronic acid
D4263-1G D4263-5G
TCIAD4263-1GEA 272 EUR InStock
TCIAD4263-1G TCIAD4263-5G
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,4-Dibutoxyphenylboronic acid
Formule: C₁₄H₂₃BO₄
MW: 266,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD07784348
Numéro CAS: 870778-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité