[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,6-Dimethylanilino(oxo)acetic acid, 2-((2,6-Dimethylphenyl)amino)-2-oxoacetic acid, N-(2,6-Dimethylphenyl)oxamic acid, DMPAO, (2,6-Dimethylanilino)(oxo)acetic acid, [(2,6-Dimethylphenyl)Carbamoyl]formic acid
D4265-1G D4265-5G
TCIAD4265-1GEA 119 EUR InStock
TCIAD4265-1G TCIAD4265-5G
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
[(2,6-Dimethylphenyl)amino](oxo)acetic Acid
Formule: C₁₀H₁₁NO₃
MW: 193,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD10018453
Numéro CAS: 2903-48-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité