Acétone-oxime 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propan-2-one oxime, Acetoxime, Acetone oxime, 2-Propanone oxime
102391000 102395000 102390025
ACRO102391000EA 55.9 EUR InStock
ACRO102391000 ACRO102395000 ACRO102390025
Acétone-oxime 98%
Acetone oxime
Formule: C₃H₇NO
MW: 73,09 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 58…62 °C
Densité: 1,045 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002118
Numéro CAS: 127-06-0
EINECS: 204-820-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Merck Index: 13,00077
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystals or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 63 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité