2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4267-5G D4267-25G
TCIAD4267-5GEA 55 EUR InStock
TCIAD4267-5G TCIAD4267-25G
2,5-Dichloro-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichloro-3-nitropyridine
Formule: C₅H₂Cl₂N₂O₂
Numéro MDL: MFCD06658963
Numéro CAS: 21427-62-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité