Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Coumaranacetic Acid, 2,3-Dihydrobenzofuranyl-5-acetic acid
D4270-1G D4270-5G
TCIAD4270-1GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD4270-1G TCIAD4270-5G
Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,3-dihydro-1-benzofuran-5-ylacétique
Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD01941301
Numéro CAS: 69999-16-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité