(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4271-5GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD4271-5G TCIAD4271-25G
(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(2,5-Diméthylphényl)acétonitrile
Formule: C₁₀H₁₁N
Point d'ébullition: 79°C
Numéro MDL: MFCD00013816
Numéro CAS: 16213-85-7
EINECS: 240-339-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité