2,2-Dibromomalonamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dibromomalonamide
D4272-5G D4272-25G
TCIAD4272-5GEA 24.2 EUR InStock
TCIAD4272-5G TCIAD4272-25G
2,2-Dibromomalonamide ≥98.0% (sur base azote total)
2,2-Dibromomalonamide
Formule: C₃H₄Br₂N₂O₂
MW: 259,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014803
Numéro CAS: 73003-80-2
EINECS: 277-205-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 202.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité