Acide 2,4-dibromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4278-1G D4278-5G
TCIAD4278-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAD4278-1G TCIAD4278-5G
Acide 2,4-dibromobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2,4-dibromobenzoïque
Formule: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,92 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234253
Numéro CAS: 611-00-7
EINECS: 210-245-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité