1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Ethoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol ethyl methyll ether, 2,5,8-Trioxadecane
D4280-25ML D4280-500ML
TCIAD4280-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD4280-25ML TCIAD4280-500ML
1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane ≥98.0% (par GC)
1-Éthoxy-2-(2-méthoxyethoxy)éthane
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2001 g/mol
Point d'ébullition: 179°C
Numéro MDL: MFCD01727263
Numéro CAS: 1002-67-1
EINECS: 213-690-5
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité