4,6-Diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4282-1G D4282-5G
TCIAD4282-1GEA 41.8 EUR InStock
TCIAD4282-1G TCIAD4282-5G
4,6-Diméthylpyrimidine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4,6-Diméthylpyrimidine
Formule: C₆H₈N₂
Point d'ébullition: 159°C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00006116
Numéro CAS: 1558-17-4
EINECS: 216-314-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité