Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers) ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dipropylene glycol dimethyl ether
D4283-25ML D4283-500ML
TCIAD4283-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD4283-25ML TCIAD4283-500ML
Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers) ≥94.0% (par GC)
Dipropyleneglycol dimethyl ether (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₈O₃
Point d'éclair: 65°C
Numéro MDL: MFCD00210047
Numéro CAS: 111109-77-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 % (total of isomers)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité