N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Amino-4-(dimethylamino)cyclohexane
D4288-1G D4288-5G
TCIAD4288-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD4288-1G TCIAD4288-5G
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture) mélange cis- et trans ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N,N-Dimethyl-1,4-cyclohexanediamine (cis and trans mixture)
Formule: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Point d'ébullition: 205°C
Numéro MDL: MFCD06658434
Numéro CAS: 42389-50-4
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité