L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(3-Dodécyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(3-Dodecyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
D4290-1G D4290-5G
TCIAD4290-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD4290-1G TCIAD4290-5G
2-(3-Dodécyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane 95,0 GC_ASSAY_METHOD
2-(3-Dodécyl-2-thiényl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
Formule: C₂₂H₃₉BO₂S
MW: 378.42 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 960524-18-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité