4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-(4-Dodecyl-2-thienyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4-Dodecyl-2-thiopheneboronic Acid Pinacol Ester
D4291-1G D4291-5G
TCIAD4291-1GEA 81.4 EUR InStock
TCIAD4291-1G TCIAD4291-5G
4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene ≥98.0% (par GC)
4-Dodecyl-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophene
Formule: C₂₂H₃₉BO₂S
MW: 378,42 g/mol
Numéro CAS: 1173788-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité