2,3-Diméthylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4293-5G D4293-25G
TCIAD4293-5GEA 48.4 EUR InStock
TCIAD4293-5G TCIAD4293-25G
2,3-Diméthylbenzonitrile ≥97.0% (par GC)
2,3-Diméthylbenzonitrile
Formule: C₉H₉N
Point d'ébullition: 62°C
Point de fusion: 16°C
Numéro MDL: MFCD00019744
Numéro CAS: 5724-56-1
EINECS: 227-229-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité