5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4295-1G D4295-5G
TCIAD4295-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD4295-1G TCIAD4295-5G
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
5,6-Dichlorobenzimidazole Hydrochloride
Formule: C₇H₄Cl₂N₂
Numéro MDL: MFCD16810292
Numéro CAS: 1087737-96-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité