Doxofylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)theophylline, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethylxanthine, 7-(1,3-Dioxolan-2-ylmethyl)-1,3-dimethyl-1H-purine-2,6-dione
D4302-1G D4302-25G
TCIAD4302-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD4302-1G TCIAD4302-25G
Doxofylline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Doxofylline
Formule: C₁₁H₁₄N₄O₄
MW: 266,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00865218
Numéro CAS: 69975-86-6
EINECS: 274-239-6
Merck Index: 14,03438
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité