Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dyclonine HCl, 1-(4-Butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride
D4303-5G D4303-25G
TCIAD4303-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD4303-5G TCIAD4303-25G
Dyclonine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dyclonine hydrochloride
Formule: C₁₈H₂₈ClNO₂
MW: 325,877 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00035386
Numéro CAS: 536-43-6
EINECS: 208-633-6
Merck Index: 14,03473
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 171.0 to 175.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité