2,5-Dibromo-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4304-5G D4304-25G
TCIAD4304-5GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD4304-5G TCIAD4304-25G
2,5-Dibromo-3-méthylthiophène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-méthylthiophène
Formule: C₅H₄Br₂S
MW: 255,97 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00015470
Numéro CAS: 13191-36-1
EINECS: 236-147-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 1.9880 to 1.9980
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité