9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5-Dimethyl-5H-dibenzo[b,d]silole
D4308-1G D4308-5G
TCIAD4308-1GEA 120 EUR InStock
TCIAD4308-1G TCIAD4308-5G
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Dimethyl-9H-9-silafluorene
Formule: C₁₄H₁₄Si
MW: 210,35 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093801
Numéro CAS: 13688-68-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 58.0 to 62.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité