Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Di-tert-butyl Ester
D4311-1G D4311-5G
TCIAD4311-1GEA 56.1 EUR InStock
TCIAD4311-1G TCIAD4311-5G
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Di-tert-butyl-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylate
Formule: C₁₇H₂₇NO₄
MW: 309,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD01882057
Numéro CAS: 55536-71-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité