Diphenylbis(phenylethynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4312-1G D4312-5G
TCIAD4312-1GEA 62.7 EUR InStock
TCIAD4312-1G TCIAD4312-5G
Diphenylbis(phenylethynyl)silane ≥98.0% (par GC)
Diphenylbis(phenylethynyl)silane
Formule: C₂₈H₂₀Si
MW: 384,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00093508
Numéro CAS: 18784-61-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité