2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD4313-5GEA 197 EUR InStock
TCIAD4313-5G TCIAD4313-1G
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical) ≥97.0% (par HPLC)
2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (free radical)
Formule: C₁₈H₁₂N₅O₆
MW: 394,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007231
Numéro CAS: 1898-66-4
EINECS: 217-591-8
Merck Index: 14,03330
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Black powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité