7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4314-5G D4314-25G
TCIAD4314-5GEA 39.6 EUR InStock
TCIAD4314-5G TCIAD4314-25G
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane ≥98.0% (par GC)
7,7-Dichlorobicyclo[4.1.0]heptane
Formule: C₇H₁₀Cl₂
MW: 165,06 g/mol
Point d'ébullition: 80°C
Numéro MDL: MFCD00466186
Numéro CAS: 823-69-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité