α-Bromo-2,3-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-2,3-difluorotoluene
D4320-1G D4320-5G
TCIAD4320-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD4320-1G TCIAD4320-5G
α-Bromo-2,3-difluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-2,3-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
MW: 207,02 g/mol
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00042488
Numéro CAS: 113211-94-2
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité