Acide (2,4-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Difluorophenylacetic acid
D4321-5G D4321-25G
TCIAD4321-5GEA 66 EUR InStock
TCIAD4321-5G TCIAD4321-25G
Acide (2,4-difluorophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2,4-difluorophényl)acétique
Formule: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
MW: 172,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009999
Numéro CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité