2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4323-1G D4323-5G
TCIAD4323-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD4323-1G TCIAD4323-5G
2,5-Dibromopyrazine ≥98.0% (par GC)
2,5-Dibromopyrazine
Formule: C₄H₂Br₂N₂
MW: 237,8800 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08061601
Numéro CAS: 23229-26-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité