3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dibromopyridine1-oxide
D4326-1G D4326-5G
TCIAD4326-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAD4326-1G TCIAD4326-5G
3,5-Dibromopyridine-N-oxide ≥98.0% (par GC)
3,5-Dibromopyridine-N-oxide
Formule: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8914 g/mol
Numéro MDL: MFCD00160750
Numéro CAS: 2402-99-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité