9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,9-Dihexyl-9H-fluorene
D4327-1G D4327-5G
TCIAD4327-1GEA 92.4 EUR InStock
TCIAD4327-1G TCIAD4327-5G
9,9-Dihexylfluorene ≥98.0% (par GC)
9,9-Dihexylfluorene
Formule: C₂₅H₃₄
MW: 334,55 g/mol
Point de fusion: 32°C
Numéro MDL: MFCD14584648
Numéro CAS: 123863-97-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité