(3-(Diméthylamino)propyl)triméthoxysilane ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (N,N-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propylamine, N,N-Dimethyl-3-(trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-(dimethylamino)propyl)silane, (3-Dimethylaminopropyl)trimethoxysilane, [3-(N,N-Dimethylamino)propyl]trimethoxysilane
D4328-5ML D4328-25ML
TCIAD4328-5MLEA 35.2 EUR InStock
TCIAD4328-5ML TCIAD4328-25ML
(3-(Diméthylamino)propyl)triméthoxysilane ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
(3-(Diméthylamino)propyl)triméthoxysilane
Formule: (H₃C)₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
MW: 207,35 g/mol
Point d'ébullition: 42°C
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00053674
Numéro CAS: 2530-86-1
EINECS: 219-786-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité