4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D4332-5G D4332-1G
TCIAD4332-5GEA 546 EUR InStock
TCIAD4332-5G TCIAD4332-1G
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol ≥98.0% (par GC)
4,4'-Dibromo-1,1'-spirobiindane-7,7'-diol
Formule: C₁₇H₁₄Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD16660947
Numéro CAS: 681481-91-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité