4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4334-1G D4334-5G
TCIAD4334-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAD4334-1G TCIAD4334-5G
4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥98.0% (par GC)
4-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₆F₂O₂
MW: 172,13 g/mol
Point d'ébullition: 87°C
Point d'éclair: 109°C
Numéro MDL: MFCD00042252
Numéro CAS: 73960-07-3
EINECS: 277-653-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité