Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DBCOT, Dibenzo[a,e]cyclooctatetraene, Dibenzo[a,e][8]annulene
D4338-200MG D4338-1G
TCIAD4338-200MGEA 101 EUR InStock
TCIAD4338-200MG TCIAD4338-1G
Dibenzo[a,e]cyclooctene ≥97.0% (par GC)
Dibenzo[a,e]cyclooctene
Formule: C₁₆H₁₂
MW: 204,27 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 262-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité