N,N-Dimethyl-N-(methylsulphanylmethylene)ammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N-Dimethyl-N-(methylsulphanylmethylene)iminium Iodide
D4340-5G D4340-25G
TCIAD4340-5GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD4340-5G TCIAD4340-25G
N,N-Dimethyl-N-(methylsulphanylmethylene)ammonium iodide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
N,N-Dimethyl-N-(methylsulphanylmethylene)ammonium iodide
Formule: C₄H₁₀INS
MW: 231,10 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17015287
Numéro CAS: 29085-13-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité