2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Dimethylpent-4-enoic acid
D4354-1G D4354-5G
TCIAD4354-1GEA 63.8 EUR InStock
TCIAD4354-1G TCIAD4354-5G
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,2-Dimethyl-4-pentenoic acid
Formule: C₇H₁₂O₂
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00012304
Numéro CAS: 16386-93-9
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité