2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D4361-1G D4361-5G
TCIAD4361-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAD4361-1G TCIAD4361-5G
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-6-méthyl-4(1H)-pyridinone
Formule: C₆H₇NO₂
Point de fusion: 330°C
Numéro MDL: MFCD01860849
Numéro CAS: 3749-51-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité