2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D4363-1G D4363-5G
TCIAD4363-1GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4363-1G TCIAD4363-5G
2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione ≥97.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9,10-phénanthrènedione
Formule: C₁₄H₆Br₂O₂
MW: 366,01 g/mol
Point de fusion: 331°C
Numéro MDL: MFCD03931078
Numéro CAS: 84405-44-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité